Documentos Principais
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
73-77 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)