Documentos Principais
568198
Sigma-Aldrich
Bis(trichlorosilyl)methane
97%
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
About This Item
Fórmula linear:
Cl3SiCH2SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
282.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
179-180 °C (lit.)
densidade
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
chave InChI
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)