Documentos
568139
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylboronic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
161.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
169-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
chave InChI
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
Descrição geral
Contains varying amount of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3