Documentos
566896
Sigma-Aldrich
1-Octylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26N2
Número CAS:
Peso molecular:
198.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4670 (lit.)
pb
240-241 °C (lit.)
densidade
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
115.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.1 °C - closed cup