Documentos Principais
566748
Sigma-Aldrich
Bis(pentafluorophenyl)zinc
97%
Sinônimo(s):
Zinc 1,2,3,4,5-pentafluorobenzene-6-ide
About This Item
Fórmula linear:
(C6F5)2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
399.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c([Zn]c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/2C6F5.Zn/c2*7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;
chave InChI
RKAUXNIMJYZJDE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)