Documentos Principais
566373
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3F2C(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
157.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
161-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)