Documentos Principais
565997
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-3-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-Chloroisovanillin
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
204-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
chave InChI
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • BODIPY fluorescent sensors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)