Documentos Principais
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butoxycarbonyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl Carbonate
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
320.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
107-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
chave InChI
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)