Documentos Principais
565377
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
32-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Low melting solid
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)