Documentos Principais
564478
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
200.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
234-239 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
chave InChI
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)