Documentos
563951
Sigma-Aldrich
Potassium phenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
184.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;/q-1;+1
chave InChI
DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3