Documentos Principais
563633
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
NCC6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
182.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
160-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
chave InChI
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)