Documentos Principais
563609
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H4BrSO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
236.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
151-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
chave InChI
MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ali Ryan et al.
British journal of pharmacology, 174(14), 2209-2224 (2017-04-06)
With the emergence of extensively drug-resistant tuberculosis, there is a need for new anti-tubercular drugs that work through novel mechanisms of action. The meta cleavage product hydrolase, HsaD, has been demonstrated to be critical for the survival of Mycobacterium tuberculosis