Documentos Principais
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5090 (lit.)
p.e.
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
chave InChI
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)