Documentos Principais
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
118-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)