Documentos
562173
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
H3CC6H4CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
164.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.25 M in THF
pb
65 °C
densidade
0.920 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
YPJGFXMVFBGFBS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup