Documentos Principais
562149
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
274.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.25 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C
densidade
0.770 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)