Documentos Principais
56194
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphthalonitrile
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4N2O
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
2718847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
solid
pf
~218 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2O/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3,11H
chave InChI
FTVOPKROFUTOKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Young-Keun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2745-2756 (2009-03-31)
We have synthesized soluble TiOPc derivatives containing alkoxy groups for use as additives in dye-sensitized solar cells (DSSCs). The DSSC devices containing these TiOPc derivatives exhibited short-circuit current densities of 8.49~10.04 mA/cm(2) and power conversion efficiencies of 2.73~3.62 % under