Documentos Principais
561290
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O2S
Número CAS:
Peso molecular:
270.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
191-197 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc3ccc(OC)cc3s2
InChI
1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
chave InChI
HRWAGCVMOGWQJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)