Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
560871
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%, racemic
Sinônimo(s):
(±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butanesulfinamide, tert-Butylsulfinamide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.004,00
25 G
R$ 3.718,00
R$ 1.004,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.004,00
25 G
R$ 3.718,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CS(O)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.004,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
97-101 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
chave InChI
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne.[1] Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synlett, 2565-2565 (2006)
Synlett, 833-833 (2006)
Artigos
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Conteúdo relacionado
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.