Documentos
559962
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6HF3OHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
192.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
143-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(O)c1F
InChI
1S/C7H3F3O3/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1,11H,(H,12,13)
chave InChI
YYAFUGSJSHXYNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid may be used to synthesize methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate and ethyl 3-ethoxy-2,4,5-trifluorobenzoate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
The synthesis, structure-activity, and structure-side effect relationships of a series of 8-alkoxy-and 5-amino-8-alkoxyquinolone antibacterial agents.
Sanchez JP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 38(22), 4478-4487 (1995)