Documentos Principais
559954
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
162.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1CCl
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Gaseous chlorine reacts with 2,6-difluorotoluene to yield 2,6-difluorobenzyl chloride.[1]
Aplicação
2,6-Difluorobenzyl chloride may be used to synthesize 2,6-difluorobenzaldehyde[1] and enantiopure methiozolins.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and herbicidal activities of enantiopure methiozolins.
Nam JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 33, 297-300 (2012)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 91(1), 19-20 (1998)