Documentos
559911
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C4N2H2FOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
204-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
chave InChI
VMIFBCPINLZNNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Fluoro-2-methoxy-4(1H)pyrimidinone may be employed as an acceptor during immobilized 2′-deoxyribosyltransferase mediated synthesis of non-natural nucleosides.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enzymatic synthesis of nucleoside analogues using immobilized 2'-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri.
Fernandez-Lucas J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 91(2), 317-327 (2011)