Documentos
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
130-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3