Documentos Principais
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
222.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4810 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
densidade
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
chave InChI
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
196.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)