Documentos Principais
559423
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
Sinônimo(s):
3-(Trifluoromethyl)-4-methylaniline
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
175.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
204 °C (lit.)
densidade
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
chave InChI
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used as a starting reagent in the synthesis of tert-butyl 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)