Documentos
559237
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Sinônimo(s):
(m-Fluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-3-fluorobenzoylacetate, Ethyl 3-fluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl m-fluorobenzoyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.5172 (lit.)
pb
262-263 °C (lit.)
densidade
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of biologically active molecules
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves