Key Documents
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
161.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5145 (lit.)
pb
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter