Documentos Principais
558621
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
323.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5360 (lit.)
densidade
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-6-2-1-4(15(9,13)14)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
QCFIMBHKZZLZAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)