Documentos Principais
558591
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoroiodobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3I
Número CAS:
Peso molecular:
239.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5600 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
densidade
1.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Difluoroiodobenzene (1,4-Difluoro-2-iodobenzene) may be used in the synthesis of 3,6-difluoro-1,2-phenylenediboronic acid[1] and 3,6-difluoro-2-iodobenzoic acid.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Basicity Gradient-Driven Migration of Iodine: Conferring Regioflexibility on the Substitution of Fluoroarenes.
Rausis T and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 19, 3351-3358 (2002)
Influence of Fluorination and Boronic Group Synergy on the Acidity and Structural Behavior of o-Phenylenediboronic Acids.
Durka K, et al.
Organometallics, 33(7), 1608-1616 (2014)