557471
4-Nitrothioanisole
96%
Sinônimo(s):
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)