Documentos Principais
557374
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Fórmula linear:
Cr(CO)3(NCCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
259.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
67-72 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.Cr/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
chave InChI
XPEKEFWOCFTTML-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Catalyst for thermal transformation of poly(methylsilene) to SiC ceramics via crosslinking reactions
  • Catalyst for reduction of nitrobenzenes and nitrosobenzenes
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)