Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
146 °C (lit.)
densidade
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h1,3-6H
chave InChI
PAHXLHWOHJTWRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 1-thioacetyl-4[3-trifluoromethyl-1-(ethynyl)phenyl]benzene
- 4-{[4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]methyl}benzoic acid
- 4-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}benzoic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup