Ensaio
97%
índice de refração
n20/D >1.5580 (lit.)
p.e.
254 °C (lit.)
densidade
1.320 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?