Documentos Principais
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
95%
Sinônimo(s):
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
254.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
335 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
chave InChI
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)