Documentos
556475
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-phenyl-3-buten-2-ol
95%
Sinônimo(s):
2-Phenyl-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHC(CF3)(OH)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
202.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4740 (lit.)
pb
89-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14,10(11,12)13)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,14H,1H2
chave InChI
QZTXJLLJGFCKCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter