Documentos
556203
Sigma-Aldrich
Titanyl phthalocyanine
γ-modification
Sinônimo(s):
α-Titanyl phthalocyanine, Iodide ionophore IV, Oxytitanium phthalocyanine, Titanyl phthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H16N8OTi
Número CAS:
Peso molecular:
576.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
chave InChI
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sensitizer for electrophotography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3