Documentos Principais
586439
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2,3,5-d4
99 atom % D
Sinônimo(s):
1,2,3,5-Tetradeuteriobenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6D4H2
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
80 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc([2H])c([2H])c([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-VTBMLFEUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)