Documentos Principais
555606
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H3(NO2)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
117 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c1-10(2)8-4-3-7(6-12)9(5-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DHLFXZQEAWYQLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde may be used to synthesize the following substituted 4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehydes:[1]
  • 5-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3,5-dichloro-4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The preparation of N-acylbenzotriazoles from aldehydes.
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 14, 131-139 (2003)