555428
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
pb
221 °C (lit.)
densidade
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-3-4(8)1-2-5(6)9/h1-3H
chave InChI
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter