Documentos
554685
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
225.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5070 (lit.)
densidade
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-2H,3H2
chave InChI
DGSXDQVPGXFOAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide [1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene] may be used to synthesize phase-transfer catalysts (PTCs).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of (αR, βS)-epoxyketones by asymmetric epoxidation of chalcones with cinchona phase-transfer catalysts.
Yoo MS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(42), 5601-5603 (2010)