55452
D-α-Hydroxyisovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in chloroform
pf
64-67 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
NGEWQZIDQIYUNV-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3