Key Documents
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C2N2OC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
301.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
forma
solid
pf
167-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)