Documentos Principais
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
Selecione um tamanho
100 G
R$ 2.798,00
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 2.798,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Extensão da rotulagem
9-13% carbon loading
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
chave InChI
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)