Documentos Principais
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Sinônimo(s):
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Fórmula linear:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
Número CAS:
Peso molecular:
1827.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
descrição
dichlorophosphinothioyl surface groups
Formulário
powder
peso molecular
generation 1
Características
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
Nº de grupos de superfície
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
pf
117-120.8 °C (lit.)
Descrição geral
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Aplicação
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)