Documentos Principais
551147
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21N
Número CAS:
Peso molecular:
239.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −6.5°, c = 1 in chloroform
pf
73-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21N/c1-13(2)17(18)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16-17H,18H2,1-2H3/t17-/m0/s1
chave InChI
KJRIVAFIKUXDBL-KRWDZBQOSA-N
Aplicação
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane can be used as a chiral test compound in the enantio-separation of primary amines by supercritical fluid chromatography (SFC).
Informações legais
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(32), 742-752 (2014)