Documentos Principais
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
418.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impurezas
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
pf
92-104 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
chave InChI
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)