549967
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
77-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3
chave InChI
VYWSYEDVFVGRGG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3