Documentos Principais
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.305,00
R$ 2.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.305,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29N
Número CAS:
Peso molecular:
247.42
Beilstein:
1620027
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
pf
67-71 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
chave InChI
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)