549606
2′-Aminoacetanilide
98%
Sinônimo(s):
N-(2-Aminophenyl)acetamide, o-Aminoacetanilide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
133-137 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2-Methylbenzimidazole.
- N-(2-(1,3-Dimethyl-2,4-dioxo-5-phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-6(2H)-yl)phenyl)-5-methylfuran-2-carboxamide, a potent cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) inhibitor.
- Azobenzothiazole dyes, N-[2-(6-nitrobenzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide and N-[2-(benzothiazol-2-ylazo)phenyl]acetamide.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3